Acide 2-chloro-5-méthoxybenzoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
Acide 2-chloro-5-méthoxybenzoïque 99%
Acide 2-chloro-5-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Point de fusion: 170…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466261
Numéro CAS: 6280-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité