3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2649-100G OR2649-25G OR2649-5G
APOSOR2649-100GEA 431 EUR InStock
APOSOR2649-100G APOSOR2649-25G APOSOR2649-5G
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Formule: C₇H₄ClNS
Point d'ébullition: 80…86 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 38…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673254
Numéro CAS: 7716-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité