3-Methoxybenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2656-5G OR2656-1G OR2656-250MG
APOSOR2656-5GEA 255 EUR InStock
APOSOR2656-5G APOSOR2656-1G APOSOR2656-250MG
3-Methoxybenzenesulphonamide
3-Methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,22 g/mol
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704579
Numéro CAS: 58734-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité