N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26561-1G OR26561-5G OR26561-10G
APOSOR26561-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR26561-1G APOSOR26561-5G APOSOR26561-10G
N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide 95%
N-Methylhydrazinecarboximidamide hydroiodide
Formule: C₂H₉IN₄
MW: 216,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179313
Numéro CAS: 33398-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité