5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26572-25G OR26572-100G
APOSOR26572-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR26572-25G APOSOR26572-100G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Formule: C7H8N2O3
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179573
Numéro CAS: 16133-49-6
EINECS: 240-293-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité