1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-2-Benzal-4'-methylacetophenone, (E)-2-Benzylidene-4'-methylacetophenone, (E)-4'-Methylchalcone
OR26592-1G OR26592-250MG OR26592-500MG OR26592-5G
APOSOR26592-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR26592-1G APOSOR26592-250MG APOSOR26592-500MG APOSOR26592-5G
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
1-(4-Methylphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
Formule: C₁₆H₁₄O
MW: 222,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027612
Numéro CAS: 14802-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité