4-Nitrochalcone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzylidenacetophenone
OR26594-25G OR26594-5G
APOSOR26594-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR26594-25G APOSOR26594-5G
4-Nitrochalcone
4-Nitrochalcone
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007382
Numéro CAS: 1222-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité