Boc-L-cyclopropylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2677-1G OR2677-5G OR2677-10G
APOSOR2677-1GEA 77 EUR InStock
APOSOR2677-1G APOSOR2677-5G APOSOR2677-10G
Boc-L-cyclopropylglycine
Boc-L-cyclopropylglycine
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Point de fusion: 79 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659132
Numéro CAS: 155976-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité