2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2678-100G OR2678-25G
APOSOR2678-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR2678-100G APOSOR2678-25G
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol 98%
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol
Formule: C₆H₉NOS
Point d'ébullition: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005339
Numéro CAS: 137-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité