3,4-Diaminobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR26800-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR26800-5G APOSOR26800-25G APOSOR26800-100G
3,4-Diaminobenzoate de méthyle 98%
3,4-Diaminobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017098
Numéro CAS: 36692-49-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité