Acide 5-chloroanthranilique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
OR26820-100G OR26820-25G OR26820-500G
APOSOR26820-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR26820-100G APOSOR26820-25G APOSOR26820-500G
Acide 5-chloroanthranilique 98%
Acide 5-chloroanthranilique
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 208…213 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007838
Numéro CAS: 635-21-2
EINECS: 211-230-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité