3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR26825-25G OR26825-5G
APOSOR26825-25GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR26825-25G APOSOR26825-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formule: C₈H₁₀O₄
Point d'ébullition: 94…95 °C/0.1mmHg
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001333
Numéro CAS: 5231-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité