Chlorure de 2-bromobenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
OR26841-25G OR26841-5G OR26841-100G
APOSOR26841-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR26841-25G APOSOR26841-5G APOSOR26841-100G
Chlorure de 2-bromobenzoyle
Chlorure de 2-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C
Point de fusion: 44477 °C
Densité: 1.679 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000655
Numéro CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité