2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR26842-1G OR26842-250MG OR26842-500MG
APOSOR26842-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR26842-1G APOSOR26842-250MG APOSOR26842-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128244
Numéro CAS: 5542-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité