Acide 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Coumaranacetic Acid, 2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid
OR2687-1G OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2687-1G APOSOR2687-5G
Acide 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacétique
Acide 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacétique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: 102…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941301
Numéro CAS: 69999-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité