2-(4-Chlorophényl)indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole
OR26909-1G OR26909-5G
APOSOR26909-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR26909-1G APOSOR26909-5G
2-(4-Chlorophényl)indole
2-(4-Chlorophényl)indole
Formule: C₁₄H₁₀ClN
MW: 227,69 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047159
Numéro CAS: 1211-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité