Ethyl acetopyruvate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27077-25G OR27077-5G
APOSOR27077-25GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR27077-25G APOSOR27077-5G
Ethyl acetopyruvate 97%
Ethyl acetopyruvate
Formule: C₇H₁₀O₄
Point d'ébullition: 101…103 °C/12mmHg
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009124
Numéro CAS: 615-79-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité