Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxyiminoacétophénone 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isonitrosoacetophenone

OR27095-100G OR27095-10G OR27095-50G
APOSOR27095-100GEA 203 EUR InStock
APOSOR27095-100G APOSOR27095-10G APOSOR27095-50G
2-Hydroxyiminoacétophénone 95+%
2-Hydroxyiminoacétophénone


Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002122
Numéro CAS: 532-54-7
EINECS: 208-539-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité