Methyl-5-methylsalicylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
OR27143-25G
APOSOR27143-25GEA 226 EUR InStock
APOSOR27143-25G
Methyl-5-methylsalicylate 98%
Methyl-5-methylsalicylate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,1700 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C
Densité: 1.153 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016485
Numéro CAS: 22717-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité