Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR27154-500GEA 206 EUR InStock
APOSOR27154-500G APOSOR27154-25G APOSOR27154-100G
Methyl-5-chlorosalicylate 98%
Methyl-5-chlorosalicylate
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,60 g/mol
Point de fusion: 44…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016461
Numéro CAS: 4068-78-4
EINECS: 223-778-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité