Acide salicylohydroxamique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,2-Dihydroxybenzamide, Salicylhydroxamic acid
OR27156-100G OR27156-25G
APOSOR27156-100GEA 136 EUR InStock
APOSOR27156-100G APOSOR27156-25G
Acide salicylohydroxamique
Acide salicylohydroxamique
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002110
Numéro CAS: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité