Benzo[d]isoxazol-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27158-10G OR27158-1G OR27158-5G
APOSOR27158-10GEA 219 EUR InStock
APOSOR27158-10G APOSOR27158-1G APOSOR27158-5G
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Formule: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125030
Numéro CAS: 21725-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité