Pivalamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pivalimidamide hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride
OR27177-25G
APOSOR27177-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR27177-25G
Pivalamidine hydrochloride
Pivalamidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 136,62 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051988
Numéro CAS: 18202-73-8
EINECS: 242-091-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité