4-tert-Butyl-o-phénylènediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 4-tert-Butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-Butyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4-(dimethylethyl)benzene, 1,2-Diamino-4-tert-butylbenzene
OR27181-1G OR27181-250MG OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR27181-1G APOSOR27181-250MG APOSOR27181-5G
4-tert-Butyl-o-phénylènediamine
4-tert-Butyl-o-phénylènediamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052695
Numéro CAS: 68176-57-8
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité