Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopropanecarboximidamide Hydrochloride
OR27201-25G OR27201-5G OR27201-100G
APOSOR27201-25GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR27201-25G APOSOR27201-5G APOSOR27201-100G
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Formule: C₄H₈N₂
MW: 120,58 g/mol
Point de fusion: 122…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053010
Numéro CAS: 57297-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité