Acide 3-cloro-2-thenoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 40.8 EUR InStock
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
Acide 3-cloro-2-thenoïque 98%
Acide 3-cloro-2-thenoïque
Formule: C₅H₃ClO₂S
Point de fusion: 185…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043888
Numéro CAS: 59337-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité