Benzamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR27223-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR27223-1G APOSOR27223-10G APOSOR27223-5G
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031485
Numéro CAS: 613-92-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité