1-Cyanoadamantane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27249-5G OR27249-250MG
APOSOR27249-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR27249-5G APOSOR27249-250MG
1-Cyanoadamantane
1-Cyanoadamantane
Formule: C₁₁H₁₅N
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074731
Numéro CAS: 23074-42-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité