4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Phenylsulphonyl)benzaldehyde
OR2728-1G OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR2728-1G APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀O₃S
MW: 246,29 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00444612
Numéro CAS: 66-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité