2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Methoxyphenoxy)ethylamine
OR27359-1G
APOSOR27359-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR27359-1G
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, grade Technique
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C/2mmHg
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052978
Numéro CAS: 50800-92-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité