2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR27369-25GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR27369-25G APOSOR27369-10G APOSOR27369-5G
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052830
Numéro CAS: 25462-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité