6-Methoxynicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxypyridine-5-carbonitrile
OR2738-25G
APOSOR2738-25GEA 198 EUR InStock
APOSOR2738-25G
6-Methoxynicotinonitrile 97%
6-Methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084981
Numéro CAS: 15871-85-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité