Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydrothiopyran-4-one
OR27391-100G OR27391-25G OR27391-5G
APOSOR27391-100GEA 122 EUR InStock
APOSOR27391-100G APOSOR27391-25G APOSOR27391-5G
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one 98%
Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Formule: C₅H₈OS
MW: 116,18 g/mol
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006660
Numéro CAS: 1072-72-6
EINECS: 214-015-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité