6-Chloronicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-chloronicotinate
OR27398-25G OR27398-100G OR27398-500G
APOSOR27398-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27398-25G APOSOR27398-100G APOSOR27398-500G
6-Chloronicotinate de méthyle 98%
6-Chloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point de fusion: 83…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023420
Numéro CAS: 73781-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité