Acide 4-hydroxynicotinique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27431-1G OR27431-5G OR27431-10G
APOSOR27431-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR27431-1G APOSOR27431-5G APOSOR27431-10G
Acide 4-hydroxynicotinique 97%
Acide 4-hydroxynicotinique
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 256…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040286
Numéro CAS: 609-70-1
EINECS: 210-197-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité