3,6-Dibromopyridazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2744-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR2744-5G APOSOR2744-25G APOSOR2744-100G
3,6-Dibromopyridazine
3,6-Dibromopyridazine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233947
Numéro CAS: 17973-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité