2,6-Dibromo-p-toluidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-méthylaniline
APOSOR27443-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR27443-100G APOSOR27443-5G APOSOR27443-25G
2,6-Dibromo-p-toluidine
2,6-Dibromo-p-toluidine
Formule: C₇H₇Br₂N
MW: 264,95 g/mol
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007641
Numéro CAS: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité