3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Point de fusion: 181…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016980
Numéro CAS: 2973-77-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité