3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27469-1G OR27469-5G
APOSOR27469-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27469-1G APOSOR27469-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017605
Numéro CAS: 2314-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité