Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Nitropipéronal 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR27479-1GEA 32.1 EUR InStock
APOSOR27479-1G APOSOR27479-25G APOSOR27479-5G
6-Nitropipéronal 98%
6-Nitropipéronal


Formule: C₈H₅NO₅
MW: 195,13 g/mol
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005829
Numéro CAS: 712-97-0
EINECS: 211-926-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité