Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27506-10G OR27506-1G OR27506-100G
APOSOR27506-10GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR27506-10G APOSOR27506-1G APOSOR27506-100G
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Acide 5-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₅NO₅
MW: 183,12 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017566
Numéro CAS: 610-37-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité