3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2751-1G OR2751-5G OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2751-1G APOSOR2751-5G APOSOR2751-10G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formule: C8H4Br2S2
MW: 324,0554 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114806
Numéro CAS: 51751-44-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité