5-Aminoindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27517-1G OR27517-5G
APOSOR27517-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27517-1G APOSOR27517-5G
5-Aminoindole
5-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005679
Numéro CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité