Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
OR2752-1G OR2752-5G
APOSOR2752-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2752-1G APOSOR2752-5G
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-chloro-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇ClN₂O₄
MW: 230,6052 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842615
Numéro CAS: 863886-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité