3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR27521-1G
APOSOR27521-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR27521-1G
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
3-(6-Methoxy-3-nitropyridin-2-yl)-2-methylpropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₅
MW: 240,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827862
Numéro CAS: 175205-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité