2-Aminobenzènesulfonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27532-25G OR27532-5G OR27532-1G
APOSOR27532-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR27532-25G APOSOR27532-5G APOSOR27532-1G
2-Aminobenzènesulfonamide 98%
2-Aminobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007932
Numéro CAS: 3306-62-5
EINECS: 221-988-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité