6-Bromoindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27546-25G OR27546-5G OR27546-100G
APOSOR27546-25GEA 68.4 EUR InStock
APOSOR27546-25G APOSOR27546-5G APOSOR27546-100G
6-Bromoindole 98%
6-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 70…75 °C/0.01mmHg
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238550
Numéro CAS: 52415-29-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité