Acétate de 4-iodobutyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic acid 4-iodobutyl ester
OR27557-10G
APOSOR27557-10GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR27557-10G
Acétate de 4-iodobutyle 96%
Acétate de 4-iodobutyle
Formule: C₆H₁₁IO₂
MW: 242,06 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C/5.5mmHg
Densité: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010664
Numéro CAS: 40596-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité