5-Iodo-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2756-5G OR2756-1G
APOSOR2756-5GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR2756-5G APOSOR2756-1G
5-Iodo-1H-indazole 98%
5-Iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781642
Numéro CAS: 55919-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité