Bromo-6-vératraldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR27568-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
Bromo-6-vératraldéhyde
Bromo-6-vératraldéhyde
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003301
Numéro CAS: 5392-10-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité